Tisk…

L(+)-Kyselina askorbová ≥99.5%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

BIA0602-1KG BIA0602-500G BIA0602-5KG
APOSBIA0602-1KGEA 1330 CZK
APOSBIA0602-1KG APOSBIA0602-500G APOSBIA0602-5KG
L(+)-Kyselina askorbová ≥99.5%
L(+)-Kyselina askorbová
Vzorec: C₆H₈O₆
Hustota: 1,65 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064328
CAS číslo: 50-81-7
EINECS: 200-066-2

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR