Tisk…
Dusitan sodný 99.99%, HighPurS-CERT
Dodavatel: CPACHEM
Nebezpečí
Synonyms: Diazotizing salts
PSNANIC.100G
ACSDPSNANIC.100GEA 0 CZK
ACSDPSNANIC.100G
Dusitan sodný 99.99%, HighPurS-CERT
Dusitan sodný
Informace pro objednávání: 36 months - store under normal laboratory conditions, at temperatures between 15 to 25 °C.
Vzorec: NaNO₂
Bod varu: 600,..700 °C
Bod tání: 271 °C
Hustota: 2,168 g/cm³
MDL Number: MFCD00011118
CAS číslo: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
UN: 1500
ADR: 5.1,III