Tisk…
Rubidium standard solution, 1.000 mg/l Rb vo vode standard pro ICP
Dodavatel: CPACHEM
C045.W.L1 C045.W.L25 C045.W.L5
ACSDC045.W.L1EA 0 CZK
ACSDC045.W.L1 ACSDC045.W.L25 ACSDC045.W.L5
Rubidium standard solution, 1.000 mg/l Rb vo vode standard pro ICP
Standardy Standardy kationické Standardy - rubidium