Tisk…
Fosetyl-aluminium
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
467281000
ACRO467281000EA 6810 CZK
ACRO467281000
Fosetyl-aluminium
Fosetyl-aluminium
Vzorec: C₆H₁₈AlO₉P₃
Bod tání: > 300°C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00144376
CAS číslo: 39148-24-8
EINECS: 254-320-2
Merck Index: 13.4275
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration ≥ 94%
Water ≤ 1%