Tisk…

Sesamin

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific

464890010 464892500
ACRO464890010EA 15850 CZK
ACRO464890010 ACRO464892500
Sesamin
Sesamin

  • Bioactive

Vzorec: C₂₀H₁₈O₆
Bod tání: 123 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00216134
CAS číslo: 607-80-7

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 125 °C
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR