Tisk…

Citalopram hydrobromide (by HPLC)

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

462310010 462310050
ACRO462310010EA 1900 CZK
ACRO462310010 ACRO462310050
Citalopram hydrobromide (by HPLC)
Citalopram hydrobromide
Vzorec: C₂₀H₂₁FN₂O
Bod tání: 185…188 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02101306
CAS číslo: 59729-32-7

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C, 4 h)
Solubility (1 % in ethanol) Clear colorless
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR