Tisk…
PSI-7977
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
461932500
ACRO461932500EA 11550 CZK
ACRO461932500
PSI-7977
PSI-7977
  • Bioactive
Vzorec: C₂₂H₂₉FN₃O₉P
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD26523124
CAS číslo: 1190307-88-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %