Tisk…

Ertapenem sodium salt

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

460640010 460642500
ACRO460640010EA 0 CZK
ACRO460640010 ACRO460642500
Ertapenem sodium salt
Ertapenem sodium salt
Vzorec: C₂₂H₂₄N₃NaO₇S
Bod tání: 230…234 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD09475566
CAS číslo: 153773-82-1

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to light yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 15 % to 19 %
HPLC ≥80 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR