Tisk…
7-Aminoquinoline 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Quinolin-7-amine
460050010
ACRO460050010EA 4890 CZK
ACRO460050010
7-Aminoquinoline 97%
7-Aminoquinoline
Vzorec: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Bod tání: 80…86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01646243
CAS číslo: 580-19-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 90 °C
Water ≤1 %
GC ≥96.0 %