Tisk…
4-Chloro-1H-imidazole 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Chloro-1H-imidazole
460030010
ACRO460030010EA 6290 CZK
ACRO460030010
4-Chloro-1H-imidazole 98%
4-Chloro-1H-imidazole
Vzorec: C₃H₃ClN₂
MW: 102,52 g/mol
Bod tání: 118…120 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD09033087
CAS číslo: 15965-31-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 121 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %