Tisk…

Amorolfine hydrochloride 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

458750010 458750050 458752500
ACRO458750010EA 6260 CZK
ACRO458750010 ACRO458750050 ACRO458752500
Amorolfine hydrochloride 98%
Amorolfine hydrochloride
Vzorec: C₂₁H₃₅NO
Bod tání: 221…223 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00903738
CAS číslo: 78613-38-4
UN: 3077
ADR: 9,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder or powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 206 to 211 °C
HPLC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR