Tisk…

1,4-Cineole 85%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

456060250 456061000
ACRO456060250EA 1270 CZK
ACRO456060250 ACRO456061000
1,4-Cineole 85%
1,4-Cineole
Vzorec: C₁₀H₁₈O
Bod varu: 65 °C (21hPa)
Bod tání: –46 °C
Hustota: 0,887 g/cm³
Bod vzplanutí: 47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00209502
CAS číslo: 470-67-7
UN: 1993
ADR: 3,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4560 (20°C, 589 nm)
GC ≥80 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR