Tisk…

Clotrimazole

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

455460050 455460250 455461000
ACRO455460050EA 2560 CZK
ACRO455460050 ACRO455460250 ACRO455461000
Clotrimazole
Clotrimazole
Vzorec: C₂₂H₁₇ClN₂
Bod tání: 141…145 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00057220
CAS číslo: 23593-75-1

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 142 to 152 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR