Tisk…

Streptomycin sulphate

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

455340050 455340250 455341000
ACRO455340050EA 1110 CZK
ACRO455340050 ACRO455340250 ACRO455341000
Streptomycin sulphate
Streptomycin sulphate
Vzorec: C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00037023
CAS číslo: 3810-74-0

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to off-white Powder
Loss on drying ≤7 %
Sulfate (SO4) 18.0 to 21.5


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR