Tisk…
2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
454810050
ACRO454810050EA 19930 CZK
ACRO454810050
2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 97%
2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
Vzorec: C₅H₈F₃N
Bod varu: 110…112 °C
Hustota: 1,21 g/cm³
Bod vzplanutí: 26 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02663405
CAS číslo: 109074-67-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to orange to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure