Tisk…

4,4-Dimethylcyclohexanone 97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 4,4-Dimethylcyclohexan-1-one

448810010 448810050
ACRO448810010EA 1500 CZK
ACRO448810010 ACRO448810050
4,4-Dimethylcyclohexanone 97%
4,4-Dimethylcyclohexanone
Vzorec: C₈H₁₄O
MW: 126.2
Bod varu: 73 °C (14 mmHg)
Bod tání: 41…43 °C
Bod vzplanutí: 62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234965
CAS číslo: 4255-62-3
UN: 1325
ADR: 4.1 II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to tan Crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 45 °C
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR