Tisk…

Benzylalkohol ACS

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

447720010 447720025 447721000
ACRO447720010EA 4710 CZK
ACRO447720010 ACRO447720025 ACRO447721000
Benzylalkohol ACS
Benzylalkohol
Vzorec: C₆H₅CH₂OH
Bod varu: 205 °C (760 mmHg)
Bod tání: –15 °C
Hustota: 1,044 g/cm³
Bod vzplanutí: 96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004599
CAS číslo: 100-51-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0c85c958ac64f8b86c5836e49f2c4354b22886d&vid=633ad635461465914e782d5a22480c9ff8f81bf7&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless Liquid
GC ≤0.01 % Benzaldehyde
Color scale ≤20 APHA
Ash ≤0.005 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR