Tisk…
2-Metoxyethanol ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
447480010 447480025
ACRO447480010EA 2440 CZK
ACRO447480010 ACRO447480025
2-Metoxyethanol ACS
2-Metoxyethanol
Vzorec: C₃H₈O₂
Bod varu: 124,6 °C (1013 hPa)
Bod tání: –85 °C
Hustota: 0,96 g/cm³
Bod vzplanutí: 38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002867
CAS číslo: 109-86-4
UN: 1188
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.3 %
Color scale ≤10 APHA
Titrable acid ≤0.002 meq/g