Tisk…

2-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid 95%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

445550010 445550050
ACRO445550010EA 4120 CZK
ACRO445550010 ACRO445550050
2-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid 95%
2-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₇BN₄O₂
Bod tání: 148…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06796325
CAS číslo: 155884-01-8

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Additional info May contain varying amounts of anhydrides
HPLC ≥94.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR