Tisk…
4-(Cyanomethoxy)phenylboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
445400010
ACRO445400010EA 9090 CZK
ACRO445400010
4-(Cyanomethoxy)phenylboronic acid 97%
4-(Cyanomethoxy)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₈BNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09908170
CAS číslo: 947533-23-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure