Tisk…

Kyselina citronová monohydrát, Crystalline, technical

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid, 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxilic acid

444370050
ACRO444370050EA 3410 CZK
ACRO444370050
Kyselina citronová monohydrát, Crystalline, technical
Kyselina citronová monohydrát
Vzorec: C₆H₈O₇.H₂O
MW: 210.14
Bod tání: 135…152 °C
Bod vzplanutí: 174 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149972
CAS číslo: 5949-29-1
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3160681f96abd248f56672a96b72cc5f6e9d89a2&vid=c4db52c32c630d2c9876e60fc3e9e70a117ea0d8&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to almost white Crystalline powder, crystals or granules
Water 7.5 to 9 %
Titration with NaOH 99 to 101 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR