Tisk…
(S)-N-Fmoc-alpha-methylvaline 98%, 98% ee
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-3-methyl-D-isovaline, Fmoc-α-Me-D-Val-OH, Fmoc-α-Me-Val-OH, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-2,3-dimethylbutanoic acid
441155000
ACRO441155000EA 15590 CZK
ACRO441155000
(S)-N-Fmoc-alpha-methylvaline 98%, 98% ee
(S)-N-Fmoc-alpha-methylvaline
Vzorec: C₂₁H₂₃NO₄
Bod tání: 37…53 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08752490
CAS číslo: 169566-81-8
UN: 3175
ADR: 4.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Enantiomeric excess ≥98.0 %
Specific optical rotation +7.5° to +9.5° (20°C, 589 nm) (c=1 in CHCl3)
Residual solvents ≤10.0 % MTBE