Tisk…

Tetrachlorplatnatan draselný 99.99% (trace metals basis)

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

437030010 437030050
ACRO437030010EA 6330 CZK
ACRO437030010 ACRO437030050
Tetrachlorplatnatan draselný 99.99% (trace metals basis)
Tetrachlorplatnatan draselný
Vzorec: Cl₄K₂Pt
Bod varu: 35 - 40 °C (20 -rr)
Hustota: 3,38 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011378
CAS číslo: 10025-99-7
UN: 3288
ADR: 6.1,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Orange to red to brown Crystals
Total trace metal impurities ≤100 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR