Tisk…
Triethyloxonium tetrafluoroborate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
436760250 436761000
ACRO436760250EA 3130 CZK
ACRO436760250 ACRO436761000
Triethyloxonium tetrafluoroborate 95%
Triethyloxonium tetrafluoroborate
Vzorec: C₆H₁₅BF₄O
Bod tání: 84…89 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00044423
CAS číslo: 368-39-8
UN: 2925
ADR: 4.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Stabilizer 3 to 5 % ether
Titration with NaOH ≥96.0 %