Tisk…
Trioctylsilane 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
434900050 434900250
ACRO434900050EA 2070 CZK
ACRO434900050 ACRO434900250
Trioctylsilane 95%
Trioctylsilane
Vzorec: C₂₄H₅₂Si
Bod varu: 163…165 °C (,2 mmHg)
Hustota: 0,821 g/cm³
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00053812
CAS číslo: 18765-09-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %