Tisk…

3-Cyanophenylacetic acid 95%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: m-Cyanophenylacetic acid, 2-(3-cyanophenyl)acetic Acid, Benzeneacetic acid,3-cyano-

434890010 434890050
ACRO434890010EA 4560 CZK
ACRO434890010 ACRO434890050
3-Cyanophenylacetic acid 95%
3-Cyanophenylacetic acid
Vzorec: C₉H₇NO₂
MW: 161.16 g/mol
Bod tání: 117…118 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06411079
CAS číslo: 1878-71-3
UN: 3439
ADR: 6.1 III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 119 °C
HPLC ≥94.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR