Tisk…
Kaempferol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
434731000
ACRO434731000EA 10960 CZK
ACRO434731000
Kaempferol 97%
Kaempferol
Vzorec: C₁₅H₁₀O₆
MW: 286.24 g/mol
Bod tání: 282…286 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00016938
CAS číslo: 520-18-3
UN: 2811
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 % (K.F.)
HPLC ≥96.0 %