Tisk…

Polyethylenglykol 4000

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific

434630010 434630050
ACRO434630010EA 1960 CZK
ACRO434630010 ACRO434630050
Polyethylenglykol 4000
Polyethylenglykol 4000
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
Bod varu: ? 250 °C (1013 hPa)
Bod tání: 54…58 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01779612
CAS číslo: 25322-68-3

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to almost white Flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
Molecular weight 3500 to 4500 g/mol (Average)
Hydroxyl value 25 to 32 mg KOH/g


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR