Tisk…

4-Bromo-2-pyridone 97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

432090010 432090050
ACRO432090010EA 5670 CZK
ACRO432090010 ACRO432090050
4-Bromo-2-pyridone 97%
4-Bromo-2-pyridone
Vzorec: C₅H₄BrNO
Bod tání: 203…208 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234041
CAS číslo: 36953-37-4

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR