Tisk…

2',6'-Dichloroacetophenone 97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: 1-(2,6-Dichlorophenyl)ethanone

429740010 429740050
ACRO429740010EA 1920 CZK
ACRO429740010 ACRO429740050
2',6'-Dichloroacetophenone 97%
2',6'-Dichloroacetophenone
Vzorec: C₈H₆Cl₂O
MW: 189.04
Bod tání: 41…42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016339
CAS číslo: 2040-05-3

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Colorless Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 43 °C
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR