Tisk…

2-Methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol 95%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

427050050 427050250
ACRO427050050EA 3830 CZK
ACRO427050050 ACRO427050250
2-Methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol 95%
2-Methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol

Appearance: Clear colorless to yellow Liquid

Vzorec: C₁₀H₁₂O
Bod varu: 77 °C (,1 mmHg)
Hustota: 1,03 g/cm³
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004738
CAS číslo: 1504-55-8

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5690 to 1.5710 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR