Tisk…
1,4-Diiodoperfluorobutane 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
426320050
ACRO426320050EA 3600 CZK
ACRO426320050
1,4-Diiodoperfluorobutane 98%
1,4-Diiodoperfluorobutane
Vzorec: C₄F₈I₂
Bod varu: 150 °C (1013 hPa)
Bod tání: –9 °C
Hustota: 2,474 g/cm³
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00042263
CAS číslo: 375-50-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow or pink Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %