Tisk…

Hexakyanoželeznatan draselný trihydrát 98.5% ACS

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific

424130050 424135000 424130025
ACRO424130050EA 1050 CZK
ACRO424130050 ACRO424135000 ACRO424130025
Hexakyanoželeznatan draselný trihydrát 98.5% ACS
Hexakyanoželeznatan draselný trihydrát
Vzorec: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
Bod tání: 70 °C
Hustota: 1,85 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00167023
CAS číslo: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Merck Index: 12,07793

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Yellow Crystalline powder
Titration with KMnO4 98.5 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) Passes test (limit about 0.01%)
Insoluble matter ≤0.005 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR