Tisk…

Octan horečnatý tetrahydrát 98+% ACS

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific

423870050 423875000
ACRO423870050EA 850 CZK
ACRO423870050 ACRO423875000
Octan horečnatý tetrahydrát 98+% ACS
Octan horečnatý tetrahydrát
Vzorec: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
Bod tání: 80 °C
Hustota: 1,454 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149214
CAS číslo: 16674-78-5
EINECS: 205-554-9
Merck Index: 13,05676

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Barium (Ba) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Manganese (Mn) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Strontium (Sr) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR