Tisk…

cín ACS 30 mesh

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific

420995000 420991000
ACRO420995000EA 7470 CZK
ACRO420995000 ACRO420991000
cín ACS 30 mesh
cín
Vzorec: Sn
Bod varu: 2270 °C (760 mmHg)
Hustota: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133862
CAS číslo: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Grey Metallic granular powder
Titration Complexometric ≥99.5 %
Antimony (Sb) ≤200 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR