Tisk…

Tetraethylammonium nitrate 99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

420310250 420310100
ACRO420310250EA 4750 CZK
ACRO420310250 ACRO420310100
Tetraethylammonium nitrate 99%
Tetraethylammonium nitrate
Vzorec: C₈H₂₀N₂O₃
MW: 192.26
Bod tání: >240 °C
Hustota: 1.1622
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041978
CAS číslo: 1941-26-0
EINECS: 217-725-5
UN: 1479
ADR: 5.1 II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to yellowish-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR