Tisk…

Potassium formate 96% pract.

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

418221000 418220050 418225000
ACRO418221000EA 916 CZK
ACRO418221000 ACRO418220050 ACRO418225000
Potassium formate 96% pract.
Potassium formate
Vzorec: CHKO₂
Bod tání: 165…168 °C
Hustota: 1,99 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013100
CAS číslo: 590-29-4
EINECS: 209-677-9
Merck Index: 12,07795

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 168 °C
Titration with HClO4 ≥95.0 %

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR