Tisk…

(1S)-1-Phenylpropane-1,3-diol 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific

417760010 417760050 417762500
ACRO417760010EA 5230 CZK
ACRO417760010 ACRO417760050 ACRO417762500
(1S)-1-Phenylpropane-1,3-diol 98%
(1S)-1-Phenylpropane-1,3-diol

CAS No.: 96854-34-1

Vzorec: C₉H₁₂O₂
Bod tání: 62…66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00221510
CAS číslo: 96854-34-1

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -53° to -56° (22 °C, 589 nm) (c=1, 1,2-dichlorethane)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR