Tisk…

Morfolin 99+% ACS

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

415160050 415165000 415160025
ACRO415160050EA 802 CZK
ACRO415160050 ACRO415165000 ACRO415160025
Morfolin 99+% ACS
Morfolin
Vzorec: C₄H₉NO
Bod varu: 128,9 °C (1013 hPa)
Bod tání: –5 °C
Hustota: 0,99 g/cm³
Bod vzplanutí: 32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005972
CAS číslo: 110-91-8
EINECS: 203-815-1
UN: 2054
ADR: 8,I
Merck Index: 12,06362
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9fb9ce2adfd770be2ae8d5f63ea6220bef0f781&vid=6b2bfa885631c3f4e0681813373d468dcc171b83&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
Boiling point 126.0 to 130.0°C
Color scale ≤15 APHA
Titration with HCl ≥99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR