Tisk…

Methyl palmitate 95%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific

414681000 414685000
ACRO414681000EA 905 CZK
ACRO414681000 ACRO414685000
Methyl palmitate 95%
Methyl palmitate
Vzorec: C₁₇H₃₄O₂
Bod varu: 417 °C (1013 hPa)
Bod tání: 28 °C
Hustota: 0,8804 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
MDL Number: MFCD00008994
CAS číslo: 112-39-0
EINECS: 203-966-3

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR