Tisk…

Methyl-4-iodobenzoate 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific

414460250 414461000 414460050
ACRO414460250EA 3070 CZK
ACRO414460250 ACRO414461000 ACRO414460050
Methyl-4-iodobenzoate 98%
Methyl-4-iodobenzoate
Vzorec: C₈H₇IO₂
Bod varu: 276 °C (1013 hPa)
Bod tání: 113…117 °C
Hustota: 2,02 g/cm³ (10 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016353
CAS číslo: 619-44-3
EINECS: 210-597-1
UN: 3077
ADR: 9,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to beige to light orange Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 117 °C
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR