Tisk…

Magnesium bromide, anhydrous 98%, pure

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

413390010 413390050
ACRO413390010EA 769 CZK
ACRO413390010 ACRO413390050
Magnesium bromide, anhydrous 98%, pure
Magnesium bromide
Vzorec: Br₂Mg
Bod tání: 711 °C
Hustota: 3,72 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011105
CAS číslo: 7789-48-2

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to grey Powder or chunks
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
Refractive index 1.5680 to 1.5700 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR