Tisk…

Peroxid vodíku 30% (w/w) in water nestabilizovaný ACS

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

411881000 411885000 411880010 411880025
ACRO411881000EA 975 CZK
ACRO411881000 ACRO411885000 ACRO411880010 ACRO411880025
Peroxid vodíku 30% (w/w) in water nestabilizovaný ACS
Peroxid vodíku
Vzorec: H₂O₂
Bod varu: ∼107 °C (1013 hPa)
Bod tání: –33 °C
Hustota: 1,11 g/cm³
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011333
CAS číslo: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear solution
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Titration with KMnO4 29.0 to 32.0 %
Chloride (Cl) ≤2 ppm
Nitrate (NO3) ≤2 ppm
Phosphate (PO4) ≤2 ppm
Sulfate (SO4) ≤5 ppm
Ammonium (NH4) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
Titrable acid ≤0.0006 meq/g


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR