Tisk…

Ethyl glycolate 95%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: Ethyl Hydroxyacetate, Hydroxyacetic Acid Ethyl Ester, Glycolic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-hydroxyacetate

410080250 410081000 410085000
ACRO410080250EA 3940 CZK
ACRO410080250 ACRO410081000 ACRO410085000
Ethyl glycolate 95%
Ethyl glycolate
Vzorec: C₄H₈O₃
MW: 104.11 g/mol
Bod varu: 158…159 °C (760 mmHg)
Hustota: 1.08 g/cm³
Bod vzplanutí: 62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00021970
CAS číslo: 623-50-7
EINECS: 210-798-4

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR