Tisk…

1,1-Dibromoethane 99% stabilised

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: Ethylidene bromide

406480250 406481000
ACRO406480250EA 4860 CZK
ACRO406480250 ACRO406481000
1,1-Dibromoethane 99% stabilised
1,1-Dibromoethane
Vzorec: Br₂HCCH₃
Bod varu: 107 °C
Hustota: 2,06 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041719
CAS číslo: 557-91-5
EINECS: 209-184-9
UN: 2810
ADR: 6.1,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5090 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer potassium carbonate

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR