Tisk…

tert-Butyl isocyanide 97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

403600010 403600050
ACRO403600010EA 1540 CZK
ACRO403600010 ACRO403600050
tert-Butyl isocyanide 97%
tert-Butyl isocyanide
Vzorec: C₅H₉N
Bod varu: 91 °C
Hustota: 0,73 g/cm³
Bod vzplanutí: –2 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000002
CAS číslo: 7188-38-7
EINECS: 230-553-5
UN: 1992
ADR: 3,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3740 to 1.3790 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR