Tisk…

8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

401210050 401210250 401211000
ACRO401210050EA 1940 CZK
ACRO401210050 ACRO401210250 ACRO401211000
8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid 98%
8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid
Vzorec: C₁₆H₁₃NO₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003998
CAS číslo: 82-76-8

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Dark green to brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥97.5 %

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR