Tisk…

Mravenčan amonný 99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: Formic acid ammonium salt

401150010 401152500 401150050
ACRO401150010EA 2680 CZK
ACRO401150010 ACRO401152500 ACRO401150050
Mravenčan amonný 99%
Mravenčan amonný
Vzorec: HCO₂NH₄
Bod tání: 115…120 °C
Hustota: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013103
CAS číslo: 540-69-2
EINECS: 208-753-9
Merck Index: 13,00525

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR