Tisk…

(R)-(-)-2-Amino-1-propanol 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

400440010 400440050
ACRO400440010EA 1370 CZK
ACRO400440010 ACRO400440050
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol 98%
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Vzorec: C₃H₉NO
Bod varu: 173 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,965 g/cm³
Bod vzplanutí: 83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064413
CAS číslo: 35320-23-1
UN: 2735
ADR: 8,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4480 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -20° to -24° (20°C, 589 nm) (c=2, ethanol)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR