Tisk…

4-Aminoimidazole-5-carboxamide 95%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: 4-Amino-1H-imidazole-5-carboxamide, 5-Aminoimidazole-4-carboxamide, 5-Amino-4-imidazolecarboxamide, 5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide, 4-Aminoimidazole-5-carboxamide, 4-aminoimidazole-5-carboxamide, 5-Amino-3H-imidazole-4-Carboxamide

397550050 397550250
ACRO397550050EA 2670 CZK
ACRO397550050 ACRO397550250
4-Aminoimidazole-5-carboxamide 95%
4-Aminoimidazole-5-carboxamide
Vzorec: C₄H₆N₄O
Bod tání: 164…170 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02181040
CAS číslo: 360-97-4

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Grey to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR